Documenti
3095
Millipore
Reagente per l′estrazione di DNA/RNA- ViralXpress
About This Item
Codice UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Livello qualitativo
tecniche
DNA amplification: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Il reagente ViralXpress è stato ideato per la purificazione di DNA e RNA virale da plasma, siero, liquido cefalorachidiano, liquido amniotico, tessuti, midollo osseo, cellule infettate o surnatanti di colture cellulari.
Il kit ViralXpress™ permette di estrarre e purificare rapidamente acidi nucleici di qualità idonea all′amplificazione, ma non consente di separare il DNA dall′RNA. La purificazione del solo RNA o del solo DNA può essere ottenuta incubando il materiale purificato rispettivamente con DNasi o RNasi, e quindi estraendolo nuovamente con ViralXpress™.
Materiale necessario:
  • acqua esente da nucleasi
  • isopropanolo
  • etanolo al 70% (vol/vol)
  • provette da centrifuga in polipropilene prive di nucleasi (1,5 mL)
  • centrifuga
Applicazioni
Categoria di ricerca
Tutte
Il kit ViralXpress può essere impiegato per l′estrazione e la purificazione di un′ampia gamma di DNA e RNA virali da svariate fonti. Tuttavia, non è possibile garantire che il kit sia adatto per tutti i virus o per tutte le fonti.
Solo per scopi di laboratorio, non per uso diagnostico o in vivo.
Confezionamento
50 estrazioni
Componenti
Reagente di estrazione del DNA/RNA - (N° Comp. 5540) - (1 contenitore, 11,0 mL).
Stoccaggio e stabilità
Sulla confezione di ViralXpress è indicata la temperatura di conservazione di 2-8°C, tuttavia all′arrivo il prodotto può essere conservato anche a temperatura ambiente. Il prodotto è stabile fino alla data di scadenza impressa sull′etichetta del kit se mantenuto a 2-8°C o a temperatura ambiente.
Se in seguito a conservazione a 2-8°C il reagente dovesse cristallizzare, prima dell′uso può essere ridisciolto con un blando riscaldamento a 37°C.
Avvertenze e precauzioni:
Il reagente ViralXpress per l'estrazione degli acidi nucleici rimuove le nucleasi endogene. Tuttavia, essendo l′RNA estremamente sensibile alle RNasi, il materiale purificato va maneggiato con grande attenzione. Le RNasi sono molto stabili e abbondano nelle muffe e nei batteri e vengono trasportate sulle particelle di polvere e sulle mani, quindi lavorare sempre indossando guanti. Inoltre, ogni qualvolta possibile, usare materiali da laboratorio di plastica in cui l′assenza di nucleasi sia certificata e pulire frequentemente le superfici di lavoro con una soluzione di ipoclorito di sodio diluito per limitare la possibilità di contaminazione da nucleasi.
Quando si lavora con materiali potenzialmente infettivi, adottare una tecnica asettica appropriata. Il reagente ViralXpress contiene un sale caotropico irritante e non è compatibile con gli agenti disinfettanti che contengono ipoclorito di sodio.
Smaltire le soluzioni e il materiale da laboratorio di plastica contenenti il sale caotropico attenendosi alle disposizioni del proprio istituto in materia di rifiuti.
Il reagente ViralXpress contiene un sale caotropico che può irritare la cute e danneggiare gli indumenti, pertanto indossare guanti, camice da laboratorio e occhiali di protezione, come per qualsiasi procedura di estrazione degli acidi nucleici. Evitare di respirare i vapori. In caso di contatto con occhi o cute, risciacquare abbondantemente con soluzione fisiologica o acqua per almeno 15 minuti.
EVITARE CHE IL REAGENTE DI ESTRAZIONE ENTRI IN CONTATTO CON IPOCLORITO DI SODIO.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ViralXpress is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Uso generico di laboratorio
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2