288500-M
DL-α-Difluoromethylornithine, Hydrochloride
A cell-permeable, anticancer agent that acts as a specific and irreversible inhibitor of ornithine decarboxylase (ODC), the rate-limiting enzyme in polyamine biosynthesis.
Sinonimo/i:
DL-α-Difluoromethylornithine, Hydrochloride, DFMO, Eflornithine, RMI-71782
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (TLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
methanol: 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C6H12F2N2O2.ClH.H2O/c7-4(8)6(10,5(11)12)2-1-3-9;;/h4H,1-3,9-10H2,(H,11,12);1H;1H2
FJPAMFNRCFEGSD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
ODC
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Feuerstein, B.G., et al. 1992. Cancer Res. 52, 6782.
Takigawa, M., et al. 1990. Cancer Res.50, 4131.
Weeks, C.E., et al. 1982. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 79, 6028.
Danzin, C., et al. 1979. Life Sci. 24, 519.
WGK 3