264150
Caspase-3 Substrate IV, Fluorogenic
Fluorogenic caspase-3 substrate.
Sinonimo/i:
Caspase-3 Substrate IV, Fluorogenic, Z-DEVD-AFC
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Fluorescenza
λex ~400 nm
λem ~505 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2c1ccc(c2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc3ccccc3)CC(=O)OC)CCC(=O)OC)C(C)C)CC(=O)OC
InChI
NLDGPABVDARZCY-KIAQLKRMSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Fluorogenic caspase-3 substrate.
Attenzione
Sequenza
Ricostituzione
Altre note
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Kluck, R.M., et al. 1997. Science275, 1132.
Talanian, J., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 9677.
Chinnaiyan, A.M., et al. 1996. Curr. Biol.6, 897.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature376, 37.
WGK 1