260964
DNA-PK Inhibitor V
The DNA-PK Inhibitor V, also referenced under CAS 404009-46-7, controls the biological activity of DNA-PK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
DNA-PK Inhibitor V, AMA37, Aryl Morpholine Analog 37, 1-(2-Hydroxy-4-morpholin-4-yl-phenyl)-phenyl-methanone
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C17H17NO3/c19-16-12-14(18-8-10-21-11-9-18)6-7-15(16)17(20)13-4-2-1-3-5-13/h1-7,12,19H,8-11H2
FALILNHGILFDLC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
DNA-PK
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Willmore, E., et al. 2004. Blood,103, 4659.
WGK 1