233279
Coagulation Factor IX, Human Plasma
Coagulation Factor IX, Human Plasma, CAS 9001-28-9, is a native coagulation factor IX from human plasma. Sold on the basis of plasma equivalent units. 100 plasma equivalent units = 500 µg.
Sinonimo/i:
Coagulation Factor IX, Human Plasma, Antihemophilic Factor B, Christmas Factor, Plasma Thromboplastin Component, PTC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human plasma
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 3922
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
Attività specifica
≥150 units/mg protein (clotting assay)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Risultati analitici
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1