219503
Cdk4 Inhibitor V
The Cdk4 Inhibitor V, also referenced under CAS 943746-57-4, controls the biological activity of Cdk4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Cdk4 Inhibitor V, 4-(((4-Hydroxy-5-propoxy-pyridin-2-ylmethyl)-amino)-methylene)-6-iodo-4H-isoquinoline-1,3-dione
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
caramel
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(/C1=C\NCC2=CC(O)=C(OCCC)C=N2)NC(C3=C1C=C(I)C=C3)=O
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2