219404
Cathepsin H, Human Liver
Cathepsin H, Human Liver, CAS 60748-73-4, is native cathepsin H from human liver that functions both as an aminopeptidase and as an endopeptidase.
Sinonimo/i:
Cathepsin H, Human Liver, CTSH, cat H, procathepsin h
Stato
liquid
Attività specifica
≥200 mU/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
activity assay: suitable
Colore
colorless
pH
4.5
Solubilità
soluble
water: soluble
Compatibilità
suitable for Western blot
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... CTSH(1512)
Descrizione generale
Native Cathepsin H, from the human liver, is the only cathepsin with mono-aminopeptidase activity.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2