217694
Cdc25 Inhibitor IV, NSC 95397
The Cdc25 Inhibitor IV, NSC 95397, also referenced under CAS 93718-83-3, controls the biological activity of Cdc25. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Cdc25 Inhibitor IV, NSC 95397, (2,3-bis-[2-hydroxyethylsulfanyl]-[1,4]naphthoquinone), PTP Inhibitor XXIX
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL, clear, red
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C(SCCO)=C(SCCO)C(C2=CC=CC=C21)=O
InChI
1S/C14H14O4S2/c15-5-7-19-13-11(17)9-3-1-2-4-10(9)12(18)14(13)20-8-6-16/h1-4,15-16H,5-8H2
MAASHDQFQDDECQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Lazo, J.S., et al. 2002. Mol. Pharmacol.61, 720.
WGK 3