217594
Anti-CD44 Rat mAb (A020)
liquid, clone A020, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A020, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
canine, bovine, human, rabbit, porcine, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Cd44(281057)
dog ... Cd44(403939)
human ... CD44(960)
mouse ... Cd44(12505)
pig ... Cd44(100525150)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry (1:1000)
Immunoblotting (1:1000)
Immunofluorescence (1:200)
Immunohistochemistry (1:250)
Immunoprecipitation (1:200)
Neutralization Studies (see comments and application references)
Radioimmunoassay (1:5000)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Bourguignon, L.Y.W., et al. 1993. J. Immunol.151, 6634.