208922-M
CaMKII Inhibitor, CK59
The CaMKII Inhibitor, CK59, also referenced under CAS 140651-18-9, controls the biological activity of CaMKII. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
CaMKII Inhibitor, CK59, 2-(2-Hydroxyethylamino)-6-aminohexylcarbamic acid tert-butyl ester-9-isopropylpurine, CK59
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
semisolid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C9H10N6O/c10-8-7(9(11)15-14-8)13-12-5-1-3-6(16)4-2-5/h1-4,16H,(H5,10,11,14,15)
AYZRKFOEZQBUEA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2