205531
CA-074 Me
≥98% (HPLC), solid, Cathepsin B inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
CA-074 Me, Cathepsin B Inhibitor IV, [L-3- trans-(Propylcarbamoyl)oxirane-2-carbonyl]-L-isoleucyl-L-proline Methyl Ester
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
CA-074 Me, CA-074 Me, CAS 147859-80-1, is a cell-permeable analog of CA-074 that acts as an irreversible inhibitor of intracellular cathepsin B.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
cathepsin B
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Authier, F., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 33723.
Hill, P.A., et al. 1994. J. Cell Biochem. 56, 118.
Buttle, D.J., et al. 1992. Arch. Biochem. Biophys. 299, 377.
WGK 3