203820
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-Bromo-, Sodium Salt
Cell-permeable cGMP analog that is more resistant to phosphodiesterases than cGMP.
Sinonimo/i:
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-Bromo-, Sodium Salt, 8-Bromo-cGMP, Br-cGMP, Na
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white
Solubilità
water: 200 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)[n]3c4[nH]c(n[c](c4nc3Br)=O)N)CO1)O
InChI
1S/C10H11BrN5O7P/c11-9-13-3-6(14-10(12)15-7(3)18)16(9)8-4(17)5-2(22-8)1-21-24(19,20)23-5/h2,4-5,8,17H,1H2,(H,19,20)(H3,12,14,15,18)/t2-,4-,5-,8-/m1/s1
YUFCOOWNNHGGOD-UMMCILCDSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
protein kinase G
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Perreault, T., and DeMarte, J. 1993. Am. J. Physiol. 264, H302.
Ruth, P., et al. 1991. Eur. J. Biochem.202, 1339.
Schwarzschild, M.A., and Zigmond, R.E. 1991. J. Neurochem.56, 400.
WGK 3