203811
Bryostatin 1
≥98% (HPLC), solid,film, antitumor agent, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Bryostatin 1, Bryo 1, PKC Activator VII, PKC Activator VI
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Bryostatin 1, A macrocyclic lactone with antitumor properties.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
film
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to colorless
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C47H68O17/c1-10-11-12-13-14-15-39(51)62-43-31(22-41(53)58-9)21-34-25-37(28(2)48)61-42(54)24-32(50)23-35-26-38(59-29(3)49)45(6,7)46(55,63-35)27-36-19-30(20-40(52)57-8)18-33(60-36)16-17-44(4,5)47(43,56)64-34/h12-17,20,22,28,32-38,43,48,50,55-56H,10-11,18-19,21,23-27H2,1-9H3/b13-12+,15-14+,17-16+,30-20+,31-22+/t28-,32-,33+,34+,35?,36?,37?,38?,43+,46+,47-/m1/s1
MJQUEDHRCUIRLF-BXOMOELISA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Protein kinase C
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Lorenzo, P.S., et al. 1999. Cancer Res.59, 6137.
Wang, Q.J., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 37233.
Wender, P.A., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 6624.
Matthews, S.A., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 20245.
Szallasi, Z., et al. 1994. Mol. Pharmacol.46, 840.
Berkow, R.L., and Kratt, A.S. 1985. Biochem. Biophys. Res. Commun.3, 1109.
WGK 3