Key Documents
203780
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside
Sinonimo/i:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-galactopyranoside, α-X-Gal
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15BrClNO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.41
Saggio
≥98% (TLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
2% DMF: soluble, clear
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
OPIFSICVWOWJMJ-YGEXGZRRSA-N
Descrizione generale
A chromogenic substrate for α-galactosidase. Useful for histochemical studies.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Gossrau, R. 1990. Folia Histochem. Cytobiol. 28, 129.
Gossrau, R., and Lojda, Z. 1989. Acta Histochem. 85, 213.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1