203694
bpV(bipy)
A potent inhibitor of phosphotyrosine phosphatase (Ki = 100 nM for insulin receptor dephosphorylation).
Sinonimo/i:
bpV(bipy), Potassium Bisperoxo(bipyridine)oxovanadate (V), PTEN Inhibitor II, PTP Inhibitors XIV
Saggio
≥95% (51V-NMR)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow to orange
Solubilità
water: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
phosphotyrosine phosphatase
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Posner, B.I., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 4596.
WGK 3