203392
(+)-Blebbistatin
The inactive enantiomer of (±)-Blebbistatin.
Sinonimo/i:
(+)-Blebbistatin
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
methanol: 1.5 mg/mL
100% DMSO: 100 mg/mL
90% DMSO: 75 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-12-7-8-15-14(11-12)16(21)18(22)9-10-20(17(18)19-15)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,22H,9-10H2,1H3/t18-/m0/s1
LZAXPYOBKSJSEX-SFHVURJKSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Inactive enantiomer of (±)-Blebbistatin
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Jacobelli, J., et al. 2004. Nat. Immunol.5, 531.
Kovacs, M., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 35557.
Straight, A.F., et al. 2003. Science299, 1743.
WGK 1