Key Documents
1.94601
Supelco
Pyridine
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Pyridine, Azine, Azabenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
79.1
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
203-809-9
NACRES:
NB.21
Grado
ACS reagent
Tensione di vapore
26.7 hPa ( 25 °C)
Nome Commerciale
EMPARTA®
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
482 °C
Potenza
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
8.81 (20 °C in H2O)
P. eboll.
115 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-42 °C
Temp. transizione
flash point 17 °C
Solubilità
soluble 1000 g/L
Densità
0.982 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for analysis EMPARTA® ACS
Applicazioni
  • Vinylcyclopropane-Cyclopentene (VCP-CP) Rearrangement Enabled by Pyridine-Assisted Boronyl Radical Catalysis.: This study explores the VCP-CP rearrangement facilitated by pyridine-assisted boronyl radical catalysis, highlighting its implications for synthetic chemistry and potential applications in creating complex molecular structures efficiently (Li et al., 2024).
Risultati analitici
Evaporation Number: 12.7
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup