Documenti fondamentali
1.93656
Supelco
Barium hydroxide octahydrate
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Barium hydroxide octahydrate
About This Item
Formula condensata:
Ba(OH)2 · 8 H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1