Key Documents
1.93654
Supelco
Sodium nitrite
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Sodium nitrite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
NNaO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
69.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3