Documenti fondamentali
1.93649
Supelco
Solfato di potassio
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Potassium sulfate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
K2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1