Key Documents
1.93500
Supelco
Idrossido di ammonio
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Ammoniaca acquosa, Ammoniaca in acqua
About This Item
Formula condensata:
NH4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
35.05
Beilstein:
3587154
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Grado
laboratory grade
Tensione di vapore
483 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
27 %
pH
(20 °C, strongly alkaline)
P. eboll.
37.7 °C/1,013 hPa
Punto di fusione
-57.5 °C (-71.5 °F)
Solubilità
water: soluble
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
20-25°C
Stringa SMILE
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
1.93500.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.93500.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
1.93500.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
1.93500.9026: 25 kg, Minimum order quantity: 1
1.93500.9121: 105 L, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2