Documenti fondamentali
1.93409
Supelco
Acido borico
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Boric acid
About This Item
Formula condensata:
H3BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Tensione di vapore
2.6 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1