1.93400
Acido solforico
~98%, EMPLURA®
Sinonimo/i:
Sulfuric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
<0.3 (25 °C, vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 146 °C)
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
~98%
Stato
liquid
Concentrazione
≤100%
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L)
P. ebollizione
~290 °C (lit.)
Punto di fusione
-20 °C (-4 °F)
Solubilità
water: soluble
Densità
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1