Documenti fondamentali
1.93271
Supelco
Potassium hydrogen phthalate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Potassium hydrogen phthalate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5KO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Confezionamento
1.93271.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup