Documenti fondamentali
1.93244
Supelco
Acetato di sodio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Sodium acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H3NaO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Grado:
ACS reagent
anhydrous
Grado
ACS reagent
anhydrous
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Confezionamento
1.93244.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
1.93244.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1