Documenti fondamentali
1.93212
Supelco
Cloruro di stagno(II) diidrato
for analysis EMPARTA® ACS
Sinonimo/i:
Tin(II) chloride dihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl2Sn · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Grado
ACS reagent
Temperatura di conservazione
20-25°C
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Confezionamento
1.93212.0121: 100 g, Minimum order quantity: 1
1.93212.0251: 250 g, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Cardio-vascular system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3