Documenti fondamentali
1.93206
Supelco
Sodio cloruro
for analysis EMPARTA®
Sinonimo/i:
NaCl, Salgemma
About This Item
Formula condensata:
NaCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.44
Beilstein:
3534976
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
EMPARTA®
Punto di fusione
801 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
1.93206.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93206.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93206.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Note legali
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1