Documenti fondamentali
191501
Sigma-Aldrich
1-Azakenpaullone
InSolution, ≥94%, ATP-competitive inhibitor of GSK-3Beta
Sinonimo/i:
InSolution 1-Azakenpaullone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10BrN3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥94% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C15H10BrN3O/c16-8-3-4-11-9(6-8)10-7-13(20)18-12-2-1-5-17-15(12)14(10)19-11/h1-6,19H,7H2,(H,18,20)
NTSBZVCEIVPKBJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A Kenpaullone (>Cat. No. 422000) analog that acts as a potent and ATP-competitive inhibitor of GSK-3β (IC50 = 18 nM). Displays over 100-fold greater selectivity over Cdk1/cyclin B and Cdk5/p25 (IC50 = 2.0 µM and 4.2 µM, respectively). The solid form of this compound (Cat. No. 191500) is also available.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
GSK-3β
Reversible: yes
Target IC50: 18 nM for GSK-3&beta
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Stato fisico
A 10 mM (500 µg/152 µL) solution of 1-Azakenpaullone (Cat. No. 191500) in DMSO.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze. Aliquots are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Kunick, C., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 413.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)