178278
Apigenin
Induces the reversion of transformed phenotypes of v-H-ras-transformed NIH 3T3 cells at low concentration (12.5 µM).
Sinonimo/i:
Apigenin, 4ʹ,5,7-Trihydroxyflavone
Descrizione
Merck USA index - 14, 730
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
yellow
Solubilità
hot ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MAP kinase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Chaumontet, C., et al. 1994. Carcinogenesis 15, 2325.
Kuo, M.L., et al. 1994. Cancer Lett.87, 91.
Sato, F., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.204, 578.
WGK 3