175580
Angiogenesis Inhibitor
The Angiogenesis Inhibitor, also referenced under CAS 186611-44-9, controls the biological activity of Angiogenesis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Angiogenesis Inhibitor, ( Z,E)-3-(Imidazol-4-ylmethylene)indolin-2-one, (Z,E)-3-(Imidazol-4-ylmethylene)indolin-2-one
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
hEGF-R tyrosine kinase activity
Confezionamento
Attenzione
WGK 1