17-128
Alkaline/Acid Phosphatase Assay Kit (R-R-A-pS-V-A)
Alkaline/Acid Phosphatase Assay Kit is routinely used to detect phosphatase activity by either dephosphorylation of the phosphopeptide (RRApSVA) or hydrolysis of pNPP.
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (phosphatase)
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Applicazioni
Confezionamento
Componenti
Malachite Green Additive (Cat.# 20-104)
Phosphate Standard (Cat.# 20-103)
Serine Phosphopeptide (RRApSVA) (Cat.# 12-220)
pNPP (p-Nitrophenyl Phosphate) (Cat.# 20-106)
NiCl2, 40mM (Cat.# 20-178)
pNPP Ser/Thr Assay Buffer (Cat.# 20-179)
96-well microtiter plate
Qualità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3