171263-M
AMPK Signaling Activator IX, F17
The AMPK Signaling Agonist, F17, also referenced under CAS 280112-24-5, controls the biological activity of AMPK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinonimo/i:
AMPK Signaling Activator IX, F17, 4-hydroxy-1-isobutyl-N-(5-methylthiazol-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide
About This Item
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H19N3O3S/c1-10(2)9-21-13-7-5-4-6-12(13)15(22)14(17(21)24)16(23)20-18-19-8-11(3)25-18/h4-8,10,22H,9H2,1-3H3,(H,19,20,23)
QSZAFLFWFQTCJK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
WGK 3