1.70329
Lithium ICP Standard
traceable to SRM from NIST LiNO₃ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Li Certipur®
Sinonimo/i:
Lithium Calibration Standard for ICP
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA 200.7
Nome Commerciale
Certipur®
Concentrazione
1000 mg/L Li in 2-3% HNO3
tecniche
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
Densità
1.017 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Categorie correlate
Descrizione generale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1