Documenti fondamentali
168355
Millipore
Solfato d′ammonio
Sinonimo/i:
Mascagnite
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352314
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (formol method)
Livello qualitativo
Stato
crystals (Fine)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Punto di fusione
>280 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: 1 M
Densità
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
heavy metals: <5 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A 5% aqueous solution has a pH of 5.0-6.0. Commonly used for protein precipitation/purification.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for up to 1 year at room temperature.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1