1.66787
Tryptic Soy Agar
with Lecithin, Tween®, Histidine and Sodium thiosulphate, ICR+ Settle plate, irradiated, triple packed, for environmental monitoring (Isolator and Clean room)
Sinonimo/i:
TSA, Soybean Casein Digest Agar, ICR plus Settle plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Stato
plate
Caratteristiche
2D bar code
ready-to-use
Confezionamento
pkg of (20/120 Plates per box)
Profondità
90 mm
pH
(7.3 (in H2O))
applicazioni
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
bacteria
fungi
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
1667870120-CN: 120 Plates per box
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2