1.66503
Tryptic Soy Agar
TSA with Lecithin, Tween®, Histidine and Sodium thiosulfate - ICR Contact plate, irradiated, triple packed, for environmental monitoring (Isolator and Clean room)
Sinonimo/i:
TSA, Soybean Casein Digest Agar, ICR Contact plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Stato
plate
Caratteristiche
2D bar code
ready-to-use
Confezionamento
pkg of (20/200 Plates per box)
Profondità
55 mm
pH
(7.3 (in H2O))
applicazioni
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
bacteria
fungi
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
1665030200-CN: 200 Plates per box
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2