Documenti fondamentali
16-209
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-tag GST, clone DG122-2A7, coniugato con HRP
clone DG122-2A7, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
70 kDa zeta-associated protein, Syk-related tyrosine kinase, zeta-chain (TCR) associated protein kinase (70 kD), zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa, zeta-chain associated protein kinase 70kDa, zeta-chain associated protein kinase, 70kD
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.56
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DG122-2A7, monoclonal
Reattività contro le specie
Schistosoma japonicum
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno: GST (Glutatione S-transferasi) derivata dal vettore di espressione pGEX coniugata con KLH.
Specificità: riconosce le proteine di fusione con GST.
Le glutatione S transferasi (GST) sono una famiglia di enzimi che svolgono un importante ruolo nella detossificazione catalizzando la coniugazione di molti composti idrofobici ed elettrofili con il glutatione ridotto. In base alle loro proprietà biochimiche, immunologiche e strutturali, le GST umane solubili vengono classificate in 4 classi principali: alfa, mu, pi e theta. La sequenza amminoacidica delle GST è altamente conservata nella maggior parte degli organismi, mammiferi inclusi.
Specificità
Riconosce le proteine di fusione con GST.
Immunogeno
GST (Glutatione S-transferasi) derivata dal vettore di espressione pGEX e legata a KLH. Clone DG122-2A7.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epitopi tag & uso generale
L′anticorpo anti-tag GST, clone DG122-2A7, coniugato con HRP, rileva i livelli di tag GST &è citato in letteratura & validato per l′uso in WB.
Sottocategoria di ricerca
Epitopi tag
Qualità
Testato di routine mediante analisi di Western blotting su proteina GST ricombinate
Analisi di Western blotting:
una diluizione 1:500-1:1000 di questo lotto ha rilevato la GST ricombinante.
Stato fisico
IgG monoclonale di topo purificata coniugata con HRP in tampone di conservazione composto da PBS 70%, Kathon® 0,05% e glicerolo 30%. Liquido a -20 °C.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 °C.
Raccomandazioni per la manipolazione: Una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare la vial e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. N.B: a causa una certa variabilità, la temperatura del congelatore può scendere al di sotto dei -20°C e causare il congelamento delle soluzioni contenenti glicerolo.
Risultati analitici
Controllo
Cellule che esprimono il tag GST.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
Kathon is a registered trademark of Rohm and Haas Co.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Qi-Qi Zhang et al.
Journal of integrative plant biology, 62(4), 421-432 (2019-04-20)
The formation of lateral branches has an important and fundamental contribution to the remarkable developmental plasticity of plants, which allows plants to alter their architecture to adapt to the challenging environment conditions. The Gibberellin (GA) phytohormones have been known to
Engineering the ABA plant stress pathway for regulation of induced proximity.
Liang, FS; Ho, WQ; Crabtree, GR
Science Signaling null
Qi-Qi Zhang et al.
Journal of integrative plant biology, 62(4), 421-432 (2019-04-20)
The formation of lateral branches has an important and fundamental contribution to the remarkable developmental plasticity of plants, which allows plants to alter their architecture to adapt to the challenging environment conditions. The Gibberellin (GA) phytohormones have been known to
J Majkut et al.
Nature communications, 5, 3350-3350 (2014-03-01)
Death receptor activation triggers recruitment of FADD, which via its death effector domain (DED) engages the DEDs of procaspase 8 and its inhibitor FLIP to form death-inducing signalling complexes (DISCs). The DEDs of FADD, FLIP and procaspase 8 interact with
Enrico Maria Daldello et al.
Development (Cambridge, England), 146(8) (2019-04-07)
Cyclins associate with cyclin-dependent serine/threonine kinase 1 (CDK1) to generate the M phase-promoting factor (MPF) activity essential for progression through mitosis and meiosis. Although cyclin B1 (CCNB1) is required for embryo development, previous studies concluded that CCNB2 is dispensable for