Key Documents
1.50604
Supelco
LiChrospher® RP-18 endcapped (5µm) LiChroCART® 150-4.6
suitable for HPLC
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
21.6% Carbon loading
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
HPLC cartridge
Note legali
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany