1.50268
Purospher®STAR Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinonimo/i:
Purospher® STAR SI (5 µm) LiChroCART™ 125-4
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Purospher® STAR Si (5 µm), L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L3
Nome Commerciale
Purospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
1 ea of
Parametri
250 bar pressure
65 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Lungh. × diam. int. colonna
12.5 cm × 4 mm
Area superficiale
330 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
Silica bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Use with Normal-phase or HILIC conditions (needs to be flushed to HILIC mobile phase)
- Good suitability for LC-MS applications
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 65000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 0.5 - 2.0