1.50156
LiChrospher® PAH (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 3 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Prodotti consigliati
product name
LiChrospher® PAH LiChroCART™ 250-3, suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 3 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
PAH bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
150 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (toluene): ≥ 60000
Symmetry (toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (toluene): 0.5 - 2.0