14-902-M
AMPK (α2, β1, γ1) Protein, active, 10 µg
Active, recombinant, human AMPK (α2, β1, γ1) holoenzyme, comprised of full length N-terminal 6His-tagged AMPKα2, full length untagged AMPKβ1 & full length untagged AMPKγ1. For use in Kinase Assays.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Nome Commerciale
Upstate®
Attività specifica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
PM
Mw 30 kDa (AMPKß1)
Mw 38 kDa (AMPKγ1)
Mw 63 kDa (AMPKα2)
Purificato mediante
(Ni2+/NTA-agarose)
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
Numero d’accesso
(Function: Responsible for the regulation of fatty acid synthesis by phosphorylation of acetyl-CoA carboxylase. It also regulates cholesterol synthesis via phosphorylation and inactivation of hormone-sensitive lipase and hydroxymethylglutaryl-CoA reductase. Appears to act as a metabolic stress-sensing protein kinase switching off biosynthetic pathways when cellular ATP levels are depleted and when 5′-AMP rises in response to fuel limitation and/or hypoxia. This is a catalytic subunit. )
NM_006252
N° accesso UniProt
Malattie correlate
diabetes; obesity; metabolic disorders
Informazioni sul gene
human ... PRKAA2(5563) , PRKAB1(5563)
Descrizione generale
Applicazioni
Metabolism
Apoptosis & Cancer
Diabetes
Obesity
Metabolic Disorders
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1