1.46820
Piastre di sedimentazione pronte all'uso con agar di soia triptico
Sodium thiosulfate, Histidine, Tween®, Lecithin, ICR plus lockable plate, sterile; γ-irradiated, plate diam. 150 mm, pkg of Triple packed, suitable for air monitoring
Sinonimo/i:
TSA, Soybean Casein Digest Agar, ICR settle plate,, Tryptic Soy Agar
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Stato
plate
Caratteristiche
2D bar code
ready-to-use
Composizione
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulfate
Tween®
Confezionamento
pkg of (18 plates per box)
pkg of Triple packed
Diam. piatto
150 mm
pH
(7.3 (in H2O))
applicazioni
air monitoring
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Compatibilità
bacteria
fungi
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2