146798
Agar ai peptoni di soia e caseina
Sodium Thiosulfate, Lecithin, Penase, Histidine, Tween®, ICR plus with lockable lid, plate diam. 55 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for surface monitoring
Sinonimo/i:
Piastre da contatto pronte all'uso con agar di soia triptico, TSA, agar ai peptoni di soia e caseina, piastra da contatto ICR plus
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene plate
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Forma fisica
plate (ready-to-use; safety lock)
Caratteristiche
ready-to-use
Composizione
Histidine
Lecithin
Penase
Sodium Thiosulfate
Tween®
Confezionamento
pkg of 10 plates Triple packed
box of 20 ea
box of 200 ea
Diam. piatto
55 mm
applicazioni
pharmaceutical
surface monitoring
Compatibilità
stand alone
bacteria
fungi
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-25°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2