1.46785
Piastre di sedimentazione pronte all'uso con agar di soia triptico
IsoBag®, Tween®, Lecithin, DPTE Beta Bag with 190 mm beta-port, ICR plus lockable plate, sterile; irradiated, plate diam. 90 mm, single packed of, suitable for air monitoring
Sinonimo/i:
IsoBag® Tryptic Soy Agar Settle Plus, TSA, Soybean Casein Digest Agar, Isolator Settle plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene plate
Livello qualitativo
agenzia
EP
USP
Sterilità
sterile; irradiated
Stato
plate
Caratteristiche
rapid transfer port
Composizione
Lecithin
Tween®
Produttore/marchio commerciale
IsoBag®
Confezionamento
single packed of
Diam. piatto
90 mm
applicazioni
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilità
for use with MAS-100®
bacteria
molds
yeasts
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2