1.46690
Minimal Glucose Agar Settle Plate
90 mm settle plates are designed for AMES test to examine chemical components for toxic/cancerogenic properties.
Sinonimo/i:
Ames Agar
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Forma fisica
plate
Caratteristiche
ready-to-use
ICR Settle plate
Confezionamento
box of 120 plates
tecniche
microbiological culture: suitable
plate diam. × filling volume
90 mm × 20 mL
pH
7 ( in H2O)
applicazioni
bioburden testing
industrial qc
life science and biopharma
microbiology
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1