14-604-M
PI3 Kinase (p110δ/p85α) Protein, active, 10 µg
Active complex of N-terminal His6-tagged recombinant, full-length, human p110δ & untagged, recombinant, full length, human p85α. For use in Kinase Assays.
Sinonimo/i:
Active PI3 Kinase Protein, PI3 Kinase p110δ/p85α
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
PM
Mw 121.6 kDa (P110δ)
Mw 83.7 kDa (p85α)
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable (kinase)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Descrizione generale
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Qualità
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2