12666
Albumin, Human Serum, Fraction V, Low Heavy Metals
Sinonimo/i:
Albumin, Human Serum, Fraction V, Low Heavy Metals
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Merck USA index - 14, 8468
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
≤5.0% Ash
≤6% moisture
pI
4.7
Solubilità
water: 50 mg/mL
Cationi in tracce
heavy metals: ≤20 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as a supplement in double buffer and milliQ-water for in vivo
- in serum-free media for polarized secretion assays in human dermal microvascular endothelial cells
- as a supplement in sodium phosphate buffer for the reconstitution of hormone lysis samples
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3