126654
Albumin, Human Serum, Non-denatured
Sinonimo/i:
Albumin, Human Serum, Non-denatured
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Merck USA index - 14, 8468
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized solid (Salt-free)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
tecniche
protein quantification: suitable
pI
4.7
Solubilità
water: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- to determine the contribution of albumin protein complexes to esterase activity in saliva,
- in tris buffer for monomer degradation studies and in protein adhesion assay
- to study the effect of Cu2+ and Zn2+ ions on human serum albumin interaction with plasma unsaturated fatty acids
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3