12660
Albumin, Bovine Serum, Fraction V, Modified Cohn, pH 5.2
Sinonimo/i:
Albumin, Bovine Serum, Fraction V, Modified Cohn, pH 5.2
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Merck USA index - 14, 8468
Saggio
≥96% (SDS-PAGE)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
≤5% Moisture
Colore
off-white
Solubilità
0.15 M sodium chloride: 10 mg/mL
Cationi in tracce
heavy metals: ≤50 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3