124029
Akt Inhibitor XII, Isozyme-Selective, Akti-2
The Akt Inhibitor XII, Isozyme-Selective, Akti-2 controls the biological activity of Akt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Akt Inhibitor XII, Isozyme-Selective, Akti-2, 1-((2-(4-((4-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl)methyl)phenyl)-3-phenyl-6-quinoxalinyl)carbonyl)-4-methyl-piperazine, 3HCl and, 1-((3-(4-((4-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl)methyl)phenyl)-2-phenyl-6-quinoxalinyl
Saggio
≥97% (mixture of regioisomers, HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
water: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
WGK 3